SAB56000303
Anti-CD28 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM404, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44
About This Item
Productos recomendados
Specificity
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
SAB56000303-100UL | 4065266951943 |