PZ0333
PF-06412154 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-[(1R)-1-[(3-Methyl-2-quinolinyl)amino]butyl]benzoyl]-β-alanine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]Cl.OC(CCNC(C1=CC=C([C@H](NC2=C(C)C=C(C=CC=C3)C3=N2)CCC)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-3-6-20(26-23-16(2)15-19-7-4-5-8-21(19)27-23)17-9-11-18(12-10-17)24(30)25-14-13-22(28)29;/h4-5,7-12,15,20H,3,6,13-14H2,1-2H3,(H,25,30)(H,26,27)(H,28,29);1H/t20-;/m1./s1
InChI key
BTOHFLWOXYLUQK-VEIFNGETSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)