MTCF4061F
MTC™ Bio BioFlask™ Erlenmeyer Flask
capacity 250 mL, flat PETG bottom, cap, vented, sterile, pack of 12 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
culture flask
About This Item
Productos recomendados
material
flat PETG bottom
polypropylene
sterility
sterile
feature
cap vented
packaging
pack of 12 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio F4061-F
capacity
250 mL
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
MTCF4061F | 4065270473127 |
MTCF4061F-12EA | 4065271080218 |