MAK546
Glycerol 3-Phosphate (G3P) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Productos recomendados
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
endocrinological disorders, diabetes; obesity; neurological disorders; cardiovascular diseases; gastrointestinal diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The G3P Assay Kit uses a red substrate to quantify the concentration of G3P, which is proportional to the concentration of hydrogen peroxide formed in the enzyme coupling reaction cycle. The kit is an optimized "mix and read" format that is compatible with HTS applications. The limit of detection for this assay is 12.5 µM G3P in 100 µL assay volume.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)