Merck
M0289
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
foil pouch
Sinónimos:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Número de CAS:
Peso molecular:
220.25
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
form
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Reconstitution
Contents of each foil pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M hemisodium MOPS buffer, pH 7 at 25 °C.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)