Documentos clave
EPM1334-9920
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
universal, interchangable
About This Item
UNSPSC Code:
41103816
NACRES:
NB.73
feature
universal, interchangable
manufacturer/tradename
Eppendorf® M1334-9920 (Global)
L × W
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Categorías relacionadas
General description
New Brunswick S41l shaker platforms.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)