EPM1282-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Productos recomendados
material
aluminum
feature
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
manufacturer/tradename
Eppendorf® M1282-9906 (Global)
capacity
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)