EP5804715004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
About This Item
Productos recomendados
feature
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804715004
parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)