EP5702741000
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with 5702 737.003, pack of 20 ea
Sinónimos:
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Productos recomendados
feature
Holds 7 mL tubes
packaging
pack of 20 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702741000
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5702 737.003
Categorías relacionadas
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)