EP5490043006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-16-20, non aerosol tight, to hold, 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
About This Item
Productos recomendados
feature
to hold 16 x 20 x 42 - 55 mm
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5490043006 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Concentrator Plus
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5490043006-1EA | 4022536220635 |