EP5490030001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
About This Item
Productos recomendados
feature
to hold 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5490030001 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Concentrator Plus
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5490030001-1EA | 4022536220529 |