Documentos clave
EP4960825000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Discharge Tube Spiral
L 80 cm, volume 25-100 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.02
description
for Varispenser/Varispenser plus
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960824003
L
80 cm
volume
25-100 mL
Application
Liquid handling
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)