C2353
Chromatography columns, general-purpose
volume 13 mL, Overall H 7 in.
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
7 in.
volume
13 mL
General description
- Moldeado de precisión para grado de calidad superior, plástico químicamente inerte para disolventes orgánicos.
- Incluye depósito & tapones terminales
- Soporte de matriz de filtro de polietileno de porosidad media
Application
Para uso en trabajos cromatográficos generales para extracción de componentes con aplicaciones especiales en estudios de isoenzimas y proteínas, fraccionamiento de hemoglobina y desalación.