BMSIPD960038S
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium
bead diam. 9.5 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NA.82
Productos recomendados
material
stainless steel
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-38S
bead diam.
9.5 mm
compatibility
4mm PE and PC vials
Categorías relacionadas
General description
Pack of loose 3/8 inch Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
BMSIPD960038S | 4065269069652 |