AXYTR222Y
Pipette reference tips
size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs, yellow
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Corning
Productos recomendados
material
yellow
sterility
non-sterile
feature
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
manufacturer/tradename
Axygen Inc TR-222-Y
Corning
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
size
200 μL
volume
200 μL
color
yellow
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)