A5581
3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥95%
Sinónimos:
2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate, NOC-18
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
form
powder
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCN(CCN)\[N+]([O-])=N/O
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h10H,1-6H2/b9-7+
InChI key
YNRCBOXEDICOIX-VQHVLOKHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Storage Class
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?