A1352
AMMC iodide
≥99% purity (NMR), solid
Sinónimos:
3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin iodide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
AMMC iodide, ≥99% (NMR)
Quality Level
assay
≥99% (NMR)
form
solid
color
white to off-white
mp
245 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?