26125
Sodium oleate
≥82% (fatty acids), powder
Sinónimos:
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥82% (fatty acids)
form
powder
impurities
≤0.5% free alkali (as NaOH)
mp
232-235 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?