Documentos clave
334278
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 3 Å
pellets, 3.2 mm
Sinónimos:
Molekularsieb UOP Typ 3A
About This Item
Fórmula lineal:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
form
pellets
Quality Level
particle size
3.2 mm
pore size
3 Å
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)