16446
Xilenos
Sinónimos:
Mezcla de isómeros de xileno
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
expl. lim.
7 %
impurities
≤0.002% non-volatile matter
≥96% total isomers (GC)
refractive index
n20/D 1.4960-1.4990
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?