Y0000555
Iotrolan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
iotrolan
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC(C(O)CO)CO)I)C(=O)NC(C(O)CO)CO)I)N(C)C(=O)CC(=O)N(C)c2c(c(c(c(c2I)C(=O)NC(C(O)CO)CO)I)C(=O)NC(C(O)CO)CO)I
InChI
1S/C37H48I6N6O18/c1-48(32-28(40)22(34(64)44-12(4-50)16(58)8-54)26(38)23(29(32)41)35(65)45-13(5-51)17(59)9-55)20(62)3-21(63)49(2)33-30(42)24(36(66)46-14(6-52)18(60)10-56)27(39)25(31(33)43)37(67)47-15(7-53)19(61)11-57/h12-19,50-61H,3-11H2,1-2H3,(H,44,64)(H,45,65)(H,46,66)(H,47,67)
InChI key
XUHXFSYUBXNTHU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)