IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
Sinónimos:
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
Quality Level
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Analysis Note
for more information see:
IRMM359
IRMM359
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)