D83303
Diethanolamine
99%
Sinónimos:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
99%
form
solid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?