BCR340
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
InChI key
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Analysis Note
BCR340
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)