Key Documents
ARK2064
SAFC
PROTHIPENDYLHYDROCHLORIHYDRAT (DOMINAL HCL)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Dominal hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
About This Item
Fórmula lineal:
C16H19N3HCLH2O
UNSPSC Code:
12352200
mol wt
339.91 g/mol
Quality Level
mp
108-112 °C (lit.)
storage temp.
room temp
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
InChI key
CQJSAKJMCVSEGU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)