Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
A9056
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected
Microbiological test (pass)
VSV virus, none detected
growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Application
Bovine Serum Albumin has been used as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM). It has also been used in immunostaining of cell arrays.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Suitability
Suitable for growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Prepared using heat shock fractionation
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Holger Erfle et al.
Nature protocols, 2(2), 392-399 (2007-04-05)
Here, we describe a robust protocol for the reverse transfection of cells on small interfering (siRNA) arrays, which, in combination with multi-channel immunofluorescence or time-lapse microscopy, is suitable for genome-wide RNA interference (RNAi) screens in intact human cells. The automatic
Oxidative damage of albumin in advanced liver disease
Oettl K, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1782(7-8), 469-473 (2008)
The role of fresh cow's milk in iron deficiency: I. Albumin turnover in infants with iron deficiency anemia
Woodruff C W and Clark J L
American Journal of Diseases of Children, 124(1), 18-23 (1972)
K K Piotrowska-Tomala et al.
Domestic animal endocrinology, 52, 90-99 (2015-05-04)
The aim of the study was to determine the effects of lipopolysaccharide (LPS), tumor necrosis factor alpha (TNF), interleukin-1-alpha (IL-1α), and nitric oxide donor (NONOate) on both in vivo and in vitro secretion of prostaglandin (PG)E2, PGF2α, leukotriene (LT)B4, and
António Galvão et al.
Mediators of inflammation, 2014, 682193-682193 (2014-08-16)
Metabolic hormones have been associated with reproductive function modulation. Thus, the aim of this study was: (i) to characterize the immunolocalization, mRNA and protein levels of leptin (LEP), Ghrelin (GHR) and respective receptors LEPR and Ghr-R1A, throughout luteal phase; and