Merck
93672
Supelco
Maltopentaose
analytical standard
Sinónimos:
Maltopentose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52O26
Número de CAS:
Peso molecular:
828.72
Beilstein/REAXYS Number:
79498
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥85% (HPLC)
optical activity
[α]/D 170.0 to 190.0, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-6-11(36)12(37)18(43)27(49-6)54-23-8(3-33)51-29(20(45)14(23)39)56-25-10(5-35)52-30(21(46)16(25)41)55-24-9(4-34)50-28(19(44)15(24)40)53-22-7(2-32)48-26(47)17(42)13(22)38/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)