909548
ROPAC
Umicore
Sinónimos:
Acetylacetonatocarbonyltriphenylphosphinerhodium(I)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
mp
200-204 °C
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
InChI key
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Storage and Stability
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)