87649
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Productos recomendados
grade
puriss.
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +33±1°, c = 2.5% in chloroform
optical purity
enantiomeric ratio: 99:1 (GC)
mp
37-39 °C
SMILES string
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI key
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)