Documentos clave
6900000140BC
Millipore
BIOHAZARD WASTE BAGS (BOX OF 10)
BioControl Systems, for use with Gemini®
About This Item
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.84
packaging
pkg of 10 units
manufacturer/tradename
BioControl Systems
Gemini®
technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Gemini®
storage temp.
room temp
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
6900000140