52993
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
About This Item
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
IGQBPDJNUXPEMT-GRZYHZONSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)