Documentos clave
37072
Supelco
Formaldehyde test kit Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
About This Item
UNSPSC Code:
41113319
description
semi-quantitative
specific analyte(s)
formaldehyde
measuring range
10-200 mg/L (HCHO)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
detection method
colorimetric
General description
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 20 − 40 − 60 − 100 − 200 mg/L HCHO
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1