234079
Erythrosin yellowish blend
About This Item
Productos recomendados
form
powder or crystals
Quality Level
composition
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?