22752
Chlorine
puriss., ≥99.8%
Sinónimos:
Chlorine gas
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.48 (vs air)
vapor pressure
4800 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.8%
resistivity
1E9 μΩ-cm, 20°C
evapn. residue
≤40 ppm
bp
−34 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
SMILES string
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
InChI key
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?