20770-U
Hamilton® Syringe Cleaner
AC/DC input 120 V AC, L × W × H 6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
Sinónimos:
14-824-50
About This Item
Productos recomendados
material
metal body
feature
Cleans MODIFIED MICROLITER with only heat and cleans MICROLITER™ AND GASTIGHT® syringes when a voltage rheostat is added to reduce the chamber temperature.
manufacturer/tradename
Hamilton 76610
packaging
1 ea of
L × W × H
6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
General description
Limpia jeringas Hamilton y otras jeringas hasta calibre 18 (0.049 OD). Sólo conecte la unidad a un aspirador de agua u otra fuente de vacío, inserte la aguja a través del septum y en 10-30 segundos estará lista para una nueva muestra. Una combinación de calor (250°C) y vacío vaporiza y elimina contaminantes volátiles en una única operación.
Las jeringas Hamilton de la serie 7000 no requieren líquidos.
Para la serie 700, y otras jeringas convencionales, use un reostato para bajar la temperatura (a 50°C o menos) y mantener un flujo de solventes a través del cilindro y la aguja.
Instrucciones incluidas.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)