12274
Agnuside
analytical standard
Sinónimos:
(1S,4aR,5S,7aS)-1,4a,5,7a-Tetrahydro-5-hydroxy-7-[[(4-hydroxybenzoyl)oxy]methyl]cyclopenta[c]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside, Buddlejoside A
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
optical activity
[α]/D -98.0±5°, c = 0.1 in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21-,22-/m0/s1
InChI key
GLACGTLACKLUJX-QNAXTHAFSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?