Merck
02090580
β-Sitosterol
primary reference standard
Sinónimos:
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O
Número de CAS:
Peso molecular:
414.71
Beilstein/REAXYS Number:
1916165
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
mp
136-140 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Categorías relacionadas
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3