Productos recomendados
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
Quality Level
assay
≥99.998%
bp
-185.7 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
SMILES string
[Ar]
InChI
1S/Ar
InChI key
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)