00130595
trans-Anethole
primary reference standard
Sinónimos:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
primary reference standard
form
crystals (white)
liquid (above 23 oC)
manufacturer/tradename
HWI
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F
flash_point_c
101 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)