37-0530
Zinc Standard for ICP
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Zn+2, 1 mg/mL Zn+2
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Zn+2
1000 ppm Zn+2
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
storage temp.
15-25°C
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?