28-3450
Sodium nitrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Chile salpeter
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?