28-2710
Sodium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
assay
≥97.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
993 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?