Merck
28-0675
Sigma-Aldrich
Gel de sílice
CP, blue, bead size, medium
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41115700
PubChem Substance ID:
grade
CP
form
beads
availability
available only in Japan
color
blue
bead size
, medium
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)