24-5110
Potassium periodate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Sinónimos:
Periodic acid potassium salt, Potassium (meta)periodate
About This Item
Productos recomendados
grade
JIS special grade
assay
99.5-100.3%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (25 °C, 2.3 g/L)
mp
582 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?