24-4380
Potassium citrate tribasic monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
8.0-9.5
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?