15-1030
Ammonium iron(III) citrate
CP, green
Sinónimos:
Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Productos recomendados
grade
CP
form
solid
availability
available only in Japan
concentration
13.5-17.0% Fe
color
green
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)