12-1530
Gram′s stain solution (II)
Sinónimos:
Gram’s iodine solution
About This Item
Productos recomendados
availability
available only in Japan
Components
Composition : Lugol in water
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)