11-0790
Ácido fórmico
SAJ first grade, 88.0-89.5%
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
88.0-89.5%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F
flash_point_c
45 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?