Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
ZSR240RLT0
Milli-Q
Sistema de purificación Milli-Q® SR 240L 
greener alternative
Pure RO water production station for two 3.5 L Switch SQ tanks
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® SQ 2Series
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16 kg operating weight (35.3 lb) (with two SQ Switch 3.5 L tanks)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
60 L/day max. usage
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 39.2 cm (15.4 in.) × 22 cm (8.7 in.)
weight
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tanks
input
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240L abastece de agua purificada por ósmosis inversa (RO) a dos depósitos SQ Switch de 3,5 l portátiles. Los depósitos se transfieren fácilmente a los sistemas de purificación Milli-Q® SQ 200 para producir agua ultrapura reciente en varios lugares del laboratorio. Gracias a los depósitos SQ Switch portátiles, el sistema de agua se adapta a cualquier configuración de laboratorio: la unidad de producción de agua RO se coloca junto a una fuente de agua potable, mientras que puede colocarse un número ilimitado de módulos de dispensación ultrapura en cualquier lugar del laboratorio o el edificio donde haya una toma de corriente. Esto permite una instalación flexible que puede adaptarse y escalarse fácilmente según los requisitos cambiantes del laboratorio. Esta configuración de depósito doble es adecuada para laboratorios más grandes que necesitan más agua ultrapura.
Features and Benefits
La estación de producción Milli-Q® SR 240L forma parte de una de las seis configuraciones preestablecidas (Milli-Q® SQ 240L) disponibles para el Milli-Q® SQ 2Series, que proporciona autonomía total a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio. Esta estación de producción de agua RO proporciona:
  • Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua RO purificada recién producida gracias al cartucho de RO de caudal elevado (hasta 42 l/h); el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50 % del agua rechazada; alto rendimiento mantenido por el enjuague automático de la membrana de RO
  • La válvula de gravedad (opcional) le permite dispensar agua RO a un caudal de hasta 6 l/h directamente desde la base del depósito SQ Switch
  • La configuración compacta, el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • Escalabilidad ilimitada con una estación de producción de agua purificada por RO capaz de abastecer varios módulos autónomos de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200. Esto propicia la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
  • La sustitución mediante giro y bloqueo del cartucho simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Cuando se combina con el módulo de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomo, los laboratorios se benefician de:
  • Dispensación manual sencilla que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led de color indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·m y una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
  • Agua ultrapura recién dispensada, disponible en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, gracias al depósito SQ Switch portátil
Components
El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso. Este número de referencia no incluye:
  • El cartucho SQPAK
  • Los depósitos SQ Switch de 3,5 l
  • La válvula de gravedad Q ni el cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
  • El módulo de dispensación de agua ultrapura – El sistema de purificación Milli-Q® SQ 200
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany