Documentos clave
XX4304701
Millipore
Junta tórica (2-131), silicona
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
O-ring Seal, Silicone O-ring, Silicone Seal
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
silicone O-ring
Quality Level
shipped in
ambient
General description
Los portafiltros en línea se utilizan habitualmente para ultralimpiar líquidos o gases en línea mediante filtración a presión. Sólo tiene que abrir la carcasa para cambiar el filtro sin alterar las tuberías conectadas.
Características y beneficios:
•Conexiones en espiga en ambos extremos para una fácil instalación
•Botones grandes y fáciles de agarrar con la mano
Número de referencia Descripción
XX4304700 Portafiltro en línea de 47 mm
Piezas de repuesto
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Junta tórica (2-131), silicona
XX4304704, Adaptador de manguera 1/4 pulg. NPTF a 5/16 pulg.DI, polipropileno
XX4304705 Perillas de mano
Accesorios
XX4304702 Junta tórica (2-131), fluoroelastómero
XX4304707 Rejilla de soporte de acero inoxidable, 47 mm
XX6200006P Pinzas de filtro, extremo romo, acero inoxidable
XX6700034 3 metros de tubo de PVC con 9,5 mm de diámetro interno